主要文書
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
別名:
4-Hydroxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BO3
CAS番号:
分子量:
137.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (acidimetric)
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI Key
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3