Merck
480142
Sigma-Aldrich
4-フェノキシフェニルボロン酸
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
214.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
mp
141-145 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11BO3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15H
InChI Key
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Phenoxyphenylboronic acid can be used as a reactant:
  • In the Suzuki-Miyaura coupling reaction to synthesize aryl derivatives via C-C bond formation by reacting with different aryl halides over a palladium catalyst.
  • To prepare 1-phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene via oxidative trifluoromethylation using Chan-Lam-type reaction conditions.
  • To synthesize evobrutinib, a potent Bruton′s tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
480142-VAR:
480142-5G:
480142-BULK:
480142-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Room temperature aryl trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling
Senecal TD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(4), 1174-1176 (2011)
Efficacy and pharmacodynamic modeling of the BTK inhibitor evobrutinib in autoimmune disease models
Haselmayer P, et al.
Journal of Immunology, 202(10), 2888-2906 (2019)