Merck
417556
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
(4-フルオロフェニル)ジヒドロキシホウ素, 4-フルオロベンゼンボロン酸, NSC 142683
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
139.92
Beilstein:
2829653
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
262-265 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-フルオロフェニルボロン酸は、アレーンジアゾニウムテトラフルオロボラート、ヨードニウム塩、およびヨーダンとのカップリング反応において反応物として使用できます。また、生物活性を有する新規テルフェニルの生成にも使用されます。
さらに、次の反応で反応物として使用できます。
  • マイクロ波およびトリトンB触媒を用いた鈴木カップリング。
  • プラゾールとフェニルボロン酸によるPd触媒直接アリール化。
  • パラジウムナノ粒子で触媒する溝呂木・ヘックおよび鈴木・宮浦カップリング反応。
  • Cu触媒ペタシス反応。
  • タンデム型Pd(II)触媒を用いる酸化的ヘック反応およびそれに続く分子内C-Hアミド化。
  • ルテニウム触媒を用いる直接アリール化。
  • Rh触媒を用いる不斉共役付加。
  • ニトロアレーンとアリールボロン酸の銅触媒リガンドフリーカップリング。
  • 鈴木・宮浦クロスカップリング反応および薗頭クロスカップリング反応による位置選択的アリール化およびアルキニル化。
  • テトラブロモチオフェンの鈴木クロスカップリング。
  • パラジウム触媒を用いるニトリルへの付加。
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
417556-1G:
417556-5G:
417556-VAR:
417556-BULK:
417556-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 48, 845-845 (2007)
Tetrahedron Letters, 37, 3857-3857 (1996)
Yuvraj Satkar et al.
Frontiers in chemistry, 8, 563470-563470 (2020-11-17)
The chemoselective reaction of the C- followed by the O-centered naphthyl radicals with the more electron-deficient hypervalent bond of the diaryliodonium(III) salts is described. This discovered reactivity constitutes a new activation mode of the diaryliodonium(III) salts which enabled a one-pot
Microwave-enhanced triton B catalyzed Suzuki coupling reaction
Meshram, H. M.; et al.
Indian J. Chem. B, 51, 362-365 (2012)
J J Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(9), 1846-1856 (1996-04-26)
A novel series of terphenyl methyl sulfones and sulfonamides have been shown to be highly potent and selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors. The sulfonamide analogs 17 and 21 were found to be much more potent COX-2 inhibitors and orally active anti-inflammatory
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
417556-25G4061832090290
417556-1G4061832090269
417556-5G4061832090337