Merck
470821
Sigma-Aldrich
4-アセチルフェニルボロン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
163.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
240-244 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-アセチルフェニルボロン酸は、合成有機化合物の等級に属するホウ素です。ペルオキシニトライト(ONOO(-))と反応し、安定したヒドロキシ誘導体を形成します。デンドリマーの合成中、ジクロビス(トリフェニルホスホリン)Pd(II)によって触媒される4-ブロモトリフェニルアミンとスズキ結合します。
アプリケーション
4-アセチルフェニルボロン酸は、4′-アジドアセトフェノンの合成に使用されました。
以下に関連する反応物:
  • パラジウム触媒による脱カルボン酸的カップリング
  • 銅触媒による水酸化
  • パラジウム触媒鈴木-宮浦クロスカップリング
  • α-ブロモカルボニル化合物とクロスカップリング
  • バイヤー-ビリガーモノオキシゲナーゼを触媒とした酸化
  • 1,5-置換反応
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
470821-BULK:
470821-5G:
470821-25G:
470821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kimberly D Grimes et al.
Synthesis, 2010(9), 1441-1448 (2010-06-08)
We report the copper(II)-catalyzed conversion of organoboron compounds into the corresponding azide derivatives. A systematic series of phenylboronic acid derivatives is evaluated to examine the importance of steric and electronic effects of the substituents on reaction yield as well as
Adam Sikora et al.
Free radical biology & medicine, 47(10), 1401-1407 (2009-08-19)
In this study, we show that boronates, a class of synthetic organic compounds, react rapidly and stoichiometrically with peroxynitrite (ONOO(-)) to form stable hydroxy derivatives as major products. Using a stopped-flow kinetic technique, we measured the second-order rate constants for
A New Efficient Convergent Synthesis of Conjugated Aryl-containing Dendrimers.
El-Deeb IM and Lee SH.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(6), 1757-1760 (2010)