Merck
522570
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール, 4-ヒドロキシフェニルボロン酸ピナコール環状エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BO3
CAS番号:
分子量:
220.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
InChI Key
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
鈴木カップリング反応に広く用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
522570-1G:
522570-BULK:
522570-VAR:
522570-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
資料
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
522570-1G4061826705971
522570-5G4061833372920