About This Item
化学式:
C2H5C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
499536-VAR:
499536-25G:
499536-BULK:
499536-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel P O'Connell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1397-1401 (2012-01-10)
Endothelial lipase (EL) and lipoprotein lipase (LPL) are homologous lipases that act on plasma lipoproteins. EL is predominantly a phospholipase and appears to be a key regulator of plasma HDL-C. LPL is mainly a triglyceride lipase regulating (V)LDL levels. The
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
499536-25G | 4061838351340 |
499536-5G | 4061832904931 |