About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16BIO2
CAS番号:
分子量:
329.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
101-105 °C
官能基
iodo
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI Key
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699470-1G:4548173998305
699470-BULK:
699470-VAR:
699470-5G:4548173998312