Merck
471933
Sigma-Aldrich
4-ヨードフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
B-(4-iodophenyl)-boronic acid, p-Iodophenylboronic acid, p-iodo-benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
247.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
mp
326-330 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に使用される試薬
  • 銅が仲介するリガンドレス好気性フルオロアルキル化
  • パラジウム触媒好気性酸化クロスカップリング反応
  • Suzukiカップリング反応に使用する再生可能な磁気ナノ粒子担持パラジウム触媒
  • 銅(Cu)触媒による酸化的ヒドロキシル化
  • リガンドフリーパラジウム触媒による使用するSuzuki-Miyauraクロスカップリング
  • 金塩を触媒とするホモカップリング
  • ルテニウム(Ru)触媒によるクロスカップリング
  • CuI-触媒によるSuzukiカップリング反応
  • パラジウム触媒によるドミノHeck-Mizoroki/Suzuki-Miyaura反応
  • 三酢酸マンガンが仲介するアリールボロン酸へのラジカル付加(アルケンが生成する)
以下の調製に使用される試薬
  • プロイロムチリン誘導体:「クリック化学」によるリボゾーム結合と抗バクテリア活性
  • 液晶ポリアセチレン誘導体
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471933-VAR:
471933-BULK:
471933-25G:4548173988894
471933-5G:4548173988887
文書ライブラリにアクセスする
Samir Yahiaoui et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2433-2438 (2011-03-23)
A palladium(II)-catalyzed Heck-Mizoroki/Suzuki-Miyaura domino reaction involving metal coordinating dimethylaminoethyl vinyl ethers and a number of electron-rich and electron-deficient arylboronic acids has been developed. Through variation of the temperature and the concentration of the p-benzoquinone (p-Bq) ligand/reoxidant, conditions for the robust
An efficient and recyclable magnetic-nanoparticle-supported palladium catalyst for the Suzuki coupling reactions of organoboronic acids with alkynyl bromides
X. Zhang, et al.,
Synthesis, 18, 2975-2983 (2011)
Hong Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(27), 7880-7882 (2011-06-11)
The first ruthenium-catalyzed cross-coupling of aldehydes with arylboronic acids is reported. Various aliphatic and aromatic aldehydes are transformed to the corresponding arylketones. A total of 31 examples with moderate to excellent yields are presented, together with the results of an
Kazuhiko Tsukagoshi et al.
Journal of chromatography. A, 1123(1), 106-112 (2006-05-24)
Molecular recognition of mono- and disaccharides was performed making use of the interaction between their diol groups and p-iodophenylboronic acid in capillary electrophoresis (CE) with a chemiluminescence (CL) detection system. p-Iodophenylboronic acid acted as an enhancer for luminol-horseradish peroxidase-hydrogen peroxide
Disubstituted Liquid Crystalline Polyacetylene Derivatives That Exhibit Linearly Polarized Blue and Green Emissions
San Jose, B. A.; et al.
Macromolecules, 44, 6288-6302 (2011)