Merck
108510
Sigma-Aldrich
4-ブロモ安息香酸
98%
別名:
p-Bromobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
201.02
Beilstein:
1906923
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
252-254 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%
H2O: slightly soluble (hot)
alcohol: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ブロモ安息香酸は、高温液体クロマトグラフィーを使用した、ラット肝細胞インキュベーションにおける2-、3-、および4-ブロモ安息香酸の代謝過程の研究に使用されました。誘導結合プラズマ質量分析法による、ラットの尿および胆汁中の2-、3-、および4-ブロモ安息香酸代謝物の臭素特異的検出に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
108510-25KG:
108510-100G:
108510-25G:
108510-10G:
108510-BULK:
108510-VAR:
108510-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of the in vitro and in vivo metabolic fates of 2-, 3-and 4-bromobenzoic acids using high temperature LC coupled to ICP-MS and linear ion trap MS.
Smith CJ, et al.
Chromatographia, 67(9-10), 673-678 (2008)
Berit Packert Jensen et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 19(4), 519-524 (2005-01-25)
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) has been used to determine the rate and routes of excretion of bromine following the intraperitoneal administration (50 mg kg(-1)) of 2-, 3- and 4-bromobenzoic acids to male bile-duct-cannulated rats. Analysis of urine and
Ved Vati Singh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(2), 725-732 (2014-11-20)
The metastable tetragonal Cu2Se phase as nanoflakes has been synthesized for the first time by treating CuCl2 taken in a mixture (1:1) of 1-octadecene and oleylamine with H2N-(CH2)3-SePh dissolved in 1-octadecene. Powder X-ray diffraction (PXRD), HRTEM, SEM-EDX and XPS have
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
108510-10G
108510-100G4061832489070
108510-25G4061838686152