Merck
A50401
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,6-ジヒドロキシピリミジン
98%
別名:
2-アミノ-4,6-ピリミジンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3O2
CAS番号:
分子量:
127.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
InChI Key
AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A50401-5G:
A50401-100G:
A50401-25G:
A50401-BULK:
A50401-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kollur Shiva Prasad et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-18)
In the present study, we describe the facile synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and their nanostructures functionalized with 2-aminopyrimidine-4,6-diol (APD-AgNPs) for Hg2+ ion detection. The promising colorimetric response of APD-AgNPs to detect Hg2+ ions was visible with naked eyes and