Merck
543004
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminoethane trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
1,2-Diaminoethane trityl polystyrene resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.2-1.7 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
amine
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543004-5G:
543004-BULK:
543004-25G:
543004-1G:
543004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)