Merck
497290
Sigma-Aldrich
Rinkアミンレジン
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g N loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
SMILES記法
[X]Oc1ccc(cc1)CN(c5c(cc(cc5)OC)OC)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
497290-5G:
497290-VAR:
497290-BULK:
497290-25G:
497290-1G:
497290-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)