Merck
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
別名:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.1 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
その他情報
Review
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83885-VAR:
83885-5G:
83885-BULK:
83885-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)