Key Documents
8.51001
Sigma-Aldrich
FMOC-RINK LINKER
p-[(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]- 2,4-dimethoxybenzyl]- phenoxyacetic acid Novabiochem®
別名:
FMOC-RINK LINKER, p-{(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]-2,4-dimethoxybenzyl}-phenoxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H29NO7
CAS番号:
分子量:
539.58
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reagent type: linker
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
170-185 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
InChI Key
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
A TFA-labile trialkoxybenzhydryl-type linker ideally suited for the preparation of peptide amides using Fmoc-strategy [1].
Literature references
[1] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
関連事項
Replaces: 01-60-0025
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3