安全性情報
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
別名:
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10OS
CAS番号:
分子量:
106.19
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-802-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
1.018 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F
引火点(℃)
78 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体