Merck
472093
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン、ポリマー結合
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
4.0-5.7 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
amine
SMILES記法
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
InChI Key
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドを除去します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472093-BULK:
472093-25G:
472093-5G:
472093-100G:
472093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
資料
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure