Merck
03550
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
別名:
1,2-ジアミノエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
グレード
absolute
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble at 
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
官能基
amine
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミンは、有機合成においてビルディングブロックとして広く使用されている直鎖脂肪族ジアミンです。これは、2つのアミンを有し二官能性であることから、複素環式イミダゾリジン誘導体を容易に形成します。また、エチレンジアミンは、キレート剤、重合体、農薬および医薬品中間体の合成原料としても使用されます。
アプリケーション
エチレンジアミンは、以下の用途に使用されます:
  • 共重合による水膨潤性ポリウレタンウレアゲルの合成における反応物として。
  • ソルボサーマル法による硫化カドミウム(CdS)ナノワイヤの調製において、ドデカンチオールと共に溶媒として。
  • β-Co(OH)2ナノ結晶の合成におけるキレート剤として。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03550-1L:4548173926780
03550-6X250ML:
03550-2.5L:4548173926797
03550-250ML:4548173926803
03550-4X2.5L:
03550-VAR:
03550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Concise solid-phase synthesis of inverse poly (amidoamine) dendrons using AB 2 building blocks
Huang A Y-T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(51), 5784-5786 (2013)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Synthesis and characterization of water-swellable polyurethane urea gels containing allyloxy groups. I.
Gustafson I and Flodin P
Reactive Polymers, 12(3), 297-303 (1990)
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)