Merck
900537
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH2CH215NH2
分子量:
62.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+2
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)