Merck
472107
Sigma-Aldrich
トリス(2-アミノエチル)アミン, ポリマー担持
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
N-{2-[ビス(2-アミノエチル)アミノ]エチル}アミノメチル–ポリスチレン(高濃度)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
3.5-5.0 mmol/g N loading
官能基
amine
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
472107-100G:
472107-BULK:
472107-25G:
472107-5G:
472107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)