製品名
Amberlyst® A21, free base
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
フォーム
beads
自己発火温度
800 °F
湿度
56-62%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
dimethylamino
粒径
22-30 mesh
490-690 μm
キャパシティ
1.3 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amberlyst A21は、中性イオン交換樹脂です。アルデヒドおよびマロノニトリルと種々の活性メチレン化合物との三成分反応を触媒して一連のピラン環化複素環を合成する固体塩基です。固体塩基を使用すると、危険で有害な有機溶媒を用いるクロマトグラフィー精製を行わなくてよく、さらに触媒を簡単に回収して再使用できることから、環境に対する負荷が非常に少ないプロトコールを作成できます。Amberlyst A21は流動層樹脂として使用されています。流動層反応器を用いることにより、ポリマー担持(PS)有機反応のゲル型ビーズをフローシステムに使用できるようになります。50°CでAmberlyst A21の流動層を用いることにより、トルエン中におけるメチル1-オキソインダン-2-カルボキシレートとメチルビニルケトンとのミカエル反応を達成することができます。
アプリケーション
Amberlyst® A21遊離塩基が、触媒の調製に使用されました。
特徴および利点
アルキルアミン基を有する弱塩基性マクロレティキュラ-樹脂
法的情報
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216410-250G:
216410-BULK:
216410-VAR:
216410-1KG:
216410-5G:
216410-4X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frederic Bonfils et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 493-497 (2006-02-01)
The Michael reaction between methyl 1-oxoindan-2-carboxylate and methyl vinyl ketone was achieved successfully by pumping solutions of the reactants in toluene through a fluid bed of Amberlyst A21 at 50 degrees C. The use of a fluid bed reactor is
Amberlyst A21: A reusable solid catalyst for green synthesis of pyran annulated heterocycles at room temperature.
Bihani, Manisha, et al.
Comptes Rendus Chimie, 16, 419-426 (2013)
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)