安全性情報
216380
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NB.21
製品名
Amberlyst® 15 水素フォーム, dry
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
beads
品質
dry
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
≤1.6%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
<300 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
分離法
cation exchange
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
強酸性スルホン酸基を有するマクロ網状ポリスチレンベースのイオン交換樹脂です。優れた強酸源となります。また、数回使用できます。Amberlyst 15は、触媒として使用が考えられる感熱性マクロ多孔スルホン酸イオン交換樹脂です。
アプリケーション
Amberlite15は、HPLC分析のカラム充填剤として使用できます。Amberlite15水素型は、TLCペーパークロマトグラフィーおよびLPLクロマトグラフィーの分離媒体中に使用できます。
不均一系酸触媒反応として用いられる強酸性陽イオン交換樹脂;非水系触媒反応に適しています。
非水系触媒反応に適したスルホン酸基を有する強酸性マクロレティキュラ-樹脂
化学的/物理的耐性
膨潤(乾燥~溶媒飽和%):
ヘキサン 10~15;トルエン 10~15;二塩化エチレン 15~20;酢酸エチレン 30~40;95%エチレングリコ-ル 60~70;水 60~70
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216380-2.5KG:
Q216380-BULK:
216380-BULK:
216380-VAR:
216380-500G:
216380-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)