Merck
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
別名:
Amberlite IR120Na+型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IR120, Na+-form
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
詳細
cross-linkage 8%
形状
beads
クロスリンク
8 % cross-linked
自己発火温度
800 °F
湿度
45%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
16-50 mesh
キャパシティ
2.0 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
InChI Key
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite IR120は、有毒金属の回収に使用できる強酸性陽イオン交換樹脂です。カラムクロマトグラフィーで使用できます。イオン交換樹脂は、収着速度を高めるためおよびイオンを交換するために、溶媒中で膨潤させる必要があります。
アプリケーション
アンバーライト IR120 Na+は、分離溶液中でTLC、ペーパークロマトグラフィーおよびLPLCに使用できます。
脱灰用の強酸性陽イオン交換樹脂
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224359-VAR:
224359-4X1KG:
224359-5G:
224359-1KG:
224359-BULK:
224359-250G:
224359-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)