製品名
Ion exchanger Amberlite™ IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
品質水準
フォーム
resin
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
マトリックス活性基
SCX
粒径
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
密度
1.28 g/cm3
分離法
cation exchange
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3