主要文書
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
製品名
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
品質水準
フォーム
resin
自己発火温度
>500 °C
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
マトリックス活性基
SCX
粒径
90-250 μm
キャパシティ
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
密度
0.800 g/cm3 at 20 °C
分離法
cation exchange
保管温度
15-25°C
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3