安全性情報
546976
Supelco
Amberlite MAC-3 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, cationic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
AmberLite MAC-3H 陽イオン交換樹脂, hydrogen form
フォーム
beads
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
44-52%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
acrylic polymer (macroporous)
マトリックス活性基
carboxylic acid
粒径
12-50 mesh
300-1200 μm
使用pH
4-14
キャパシティ
3.8 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
SMILES記法
OC(=O)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C3H4O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-3(4)5/h3-8H,1-2H2;2H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
TXDYWJDYXZCRAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dowex MAC-3は官能基としてカルボン酸を含み、銅および鉄に対する選択性があります。イオン交換容量が大きく、粒子径も大きい樹脂です。
アプリケーション
Dowex MAC-3は、アルコール中の金属イオンの分離および予備濃縮に用いられました。また、精製用クロマトグラフィーカラムの充填材としても用いられました。
水処理、脱アルカリ、抗生物質、医薬品、アミノ酸などの精製に用いる弱酸性陽イオン交換樹脂。マクロポーラス材料は浸透圧ショックに良好に耐えると同時に、高い再生効率を保ちます。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546976-BULK:
546976-5KG:
546976-1FT3:
546976-VAR:
546976-1KG:
546976-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Philiswa N Nomngongo et al.
Analytica chimica acta, 787, 78-86 (2013-07-09)
Chelex-100, Dowex 50W-x8 and Dowex MAC-3 exchange resins were investigated for separation and pre-concentration of trace amounts of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ti and Zn in alcohols with respect to retention and desorption characteristics. Dowex 50W-x8 was found
Synthesis of nonionic reduced-sugar based bola amphiphiles and gemini surfactants with an a, ?-diamino-(oxa) alkyl spacer.
Wagenaar, Anno, and Jan BFN Engberts.
Tetrahedron, 63, 10622-10629 (2007)