安全性情報
CG50
Sigma-Aldrich
アンバーライトCG50
macroreticular
別名:
アンバーライト弱酸性陽イオン交換樹脂, 水素型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
形状
macroreticular
品質水準
パラメーター
≤120 °C
テクニック
activity assay: suitable
マトリックス
4% cross-linked methacrylate
マトリックス活性基
carboxylic acid
粒径
100-200 mesh (wet)
pH
5-14(effective)
キャパシティ
10.0 meq/g
3.5 meq/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンバーライトは、マクロ多孔性の弱酸性カチオン交換樹脂であるイオン交換樹脂です。マトリックス、粒子径500~750 μmのポリアクリルです。−
アプリケーション
Amberlite Weakly Acidic Cation Exchanger, Hydrogen form(アンバーライト弱酸性カチオン交換体、水素型)は、粗食品抽出物およびウシのラクトペルオキシダーゼ酵素から得られたチアミンの精製に使用されています。
水素型の弱酸性イオン交換樹脂であるアンバーライトは蛋白クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、およびカチオン交換媒質として使用されています。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
CG50-1KG:
CG50-VAR:
CG50-BULK:
CG50-25G:
CG50-500G:
CG50-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy R Goulette et al.
Food chemistry, 302, 125365-125365 (2019-08-24)
Retention of labile vitamins such as thiamine (vitamin B1) in NASA spaceflight foods intended for extended-duration missions is critical for the health of the crew. In this study, the degradation kinetics of thiamine in three NASA spaceflight foods (brown rice
Ji Ho Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 20(2), 214-219 (2012-03-01)
This research was designed to determine what components of Gardenia jasminoides play a major role in inhibiting the enzymes related antidepressant activity of this plant. In our previous research, the ethyl acetate fraction of G. jasminosides fruits inhibited the activities
Impact of some avermectins on lactoperoxidase in bovine milk
Koksal Z, et al.
International journal of food properties, 19(6), 1207-1216 (2016)
Ji Ho Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 21(3), 234-240 (2013-11-23)
Monoamine oxidase inhibitors (MAOI) have been widely used as antidepressants. Recently, there has been renewed interest in MAO inhibitors. The activity-guided fractionation of extracts from Angelica keiskei Koidzumi (A. keiskei K.) led to the isolation of two prenylated chalcones, xanthoangelol
Martin Raithel et al.
BMC gastroenterology, 15, 41-41 (2015-04-19)
Patients with gastrointestinal food allergy are characterised by increased production of mast cell derived mediators upon allergen contact and present often with unspecific symptoms. The aim of this study was to evaluate urinary histamine and methylhistamine excretion in patients with