安全性情報
06435
Supelco
Amberlite CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite CG50(タイプ I), hydrogen form
フォーム
beads
自己発火温度
800 °F
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
<10%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~10% loss on drying, 110 °C
Matrix
methacrylic (macroporous)
マトリックス活性基
carboxylic acid functional group
粒径
100-200 mesh
75-150 μm
使用pH
5-14
キャパシティ
10.0 meq/g by dry weight
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite CG50は、弱酸性のカルボン酸タイプの陽イオン交換樹脂です。
アプリケーション
Amberlite CG50は、分子インプリントポリマー(MIP)における、医薬品中の遺伝毒性アミノピリジン不純物の結合および溶出実験のための、リファレンス陽イオン交換樹脂として使用されています。本製品は、ラクトペルオキシダーゼにおけるプロポフォールの阻害作用の研究に先立つ、ウシラクトペルオキシダーゼの精製に使用されています。
チトクロ-ムC、アミン、薬物、金属イオン、トロンビンの単離、精製および溶液の中和に有用な弱酸性陽イオン交換樹脂FDA食品添加物規制21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06435-1KG:
06435-250G:
06435-50G:
06435-VAR:
06435-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fast identification of selective resins for removal of genotoxic aminopyridine impurities via screening of molecularly imprinted polymer libraries.
Kecili R, et al.
Journal of Chromatography A, 1339, 65-72 (2014)
The inhibitory effect of propofol on bovine lactoperoxidase.
Sisecio?lu M, et al.
Journal of Chromatography A, 16(1), 46-49 (2009)