Merck
217441
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, cationic
別名:
AmberChrom 50WX2 水素型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 50WX2 50-100 メッシュ(H+)陽イオン交換樹脂, hydrogen form, 50-100 mesh
詳細
cross-linkage 2%
品質水準
形状
beads
パラメーター
150 °C max. temp.
湿度
74-82%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
50-100 mesh
使用pH
0-14
キャパシティ
0.6 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AmberChrom50WX2 50-100 メッシュ (H+)カチオン交換樹脂は、イオン交換クロマトグラフィーで約5,000倍に精製できる、耐熱性かつ耐水性の低分子量カチオン性物質です。イオン交換樹脂は薬物送達システムとして望ましい役割を果たします。
強酸性カチオン交換樹脂。このイオン交換樹脂は特に処理あるいは洗浄は行われていません。このイオン交換樹脂は使用前に適切な予備溶出と洗浄を行うことをお勧めします。
アプリケーション
AmberChrom50WX2 50-100 メッシュ (H+)カチオン交換樹脂を用いて、水性試料からカルシウムが除去されました。
法的情報
AmberChromは、DuPont de Nemours, Inc.関連会社の商標または登録商標です。
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
217441-VAR:
217441-BULK:
217441-2.5KG:
217441-500G:
217441-100G:
217441-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium dodecyl sulphate-coated alumina for the extraction/preconcentration of benzimidazolic fungicides from natural waters prior to their quantification by liquid chromatography/fluorimetry.
Moral, Antonia, et al.
Analytica Chimica Acta, 569, 132-138 (2006)
The purification and assay of the prostatic antibacterial factor (PAF).
W R Fair et al.
Biochemical medicine, 8(2), 329-339 (1973-10-01)
Seong Hoon Jeong et al.
International journal of pharmaceutics, 361(1-2), 26-32 (2008-06-21)
Complexes of ion-exchange resins and dextromethorphan (DM), a model drug, were prepared using different methods including a batch and a column method with different functional groups, ion-exchange capacity, degree of crosslinking, and resin particle size. Drug loading efficiency, release profiles