Merck
44509
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, strongly acidic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex 50WX8, hydrogen form, strongly acidic, 50-100 mesh
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
形状
beads
湿度
50-58%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~55% loss on drying, 110 °C
マトリックス
styrene divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
50-100 mesh
キャパシティ
1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dowex 50WX8 hydrogen form is used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted. Dowex 50WX8 hydrogen form is used as catalyst. It is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
アプリケーション
Dowex 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)