安全性情報
436615
Supelco
Amberlite HPR650 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh, cationic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
Dowex Monosphere 650C, Cation Exchange Resin
品質水準
詳細
cross-linkage 8%
formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
フォーム
beads
パラメーター
150 °C max. temp.
湿度
46-51%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
21-25 mesh
600-700 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
2.0 meq/mL by wetted bed volume
かさ密度
690 g/L
分離法
cation exchange
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AmberLite HPR650 H is a strong basic cation exchange gel resin with sulfonic acid as functional group.AmberLite HPR650 H is a heterogeneous catalyst.
アプリケーション
AmberLiteHPR650 H packed column was used in flow based ammonia gas analyzer.
Strongly acidic cation exchange resin for mixed-bed applications. Commonly used for condensate polishing and sugar applications. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
特徴および利点
強酸性陽イオン交換樹脂です。
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436615-250G:
436615-BULK:
436615-VAR:
436615-1KG:
436615-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetic Study of Esterification of Acetic Acid with n-butanol and isobutanol Catalyzed by Ion Exchange Resin
Toor, Amrit Pal, et al.
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, 6 (2011)
Optimization of the reverse osmosis seawater demineralization technologies for a power producing industry
Fendri, Fredg, Tatyana Mitchenko, and Zakhar Maletskyi
Desalination and Water Treatment, 25, 84-90 (2011)
Shin-Ichi Ohira et al.
Talanta, 116, 527-534 (2013-10-24)
A robust and fully automated indoor ammonia gas monitoring system with an open channel scrubber (OCS) was developed. The sample gas channel dimensions, hydrophilic surface treatment to produce a thin absorbing solution layer, and solution flow rate of the OCS