Merck
39760
Supelco
2,3-ジメチルブタン
analytical standard
別名:
ジイソプロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
788 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
bp
58 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
密度
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3-Dimethylbutane is a chemical, which can undergo photo oxidation with nitrogen oxides to give carbon monoxide and acetone as the major products.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39760-10ML:
39760-5ML:
39760-VAR:
39760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Desk Reference, Fourth Edition (2007)
2,3-Dimethylbutane. CAS# 79-29-8.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 111-118 (1999-10-28)
M Imbriani
Giornale italiano di medicina del lavoro, 15(5-6), 133-138 (1993-09-01)
We have considered the opportunity of using some inert vapours (2-3 Dimethylbutane, 2 Methylpentane, n-Hexane) to measure the pulmonary capillary blood flow (Qc). The measurements were performed by means of a gas chromatograph connected with a mass spectrometer. The alpha
Xiaowu Chen et al.
Analytica chimica acta, 836, 61-71 (2014-07-01)
A novel method based on the strategy of N-phosphorylation labeling is described for quantification of twenty natural amino acids in human serum by reversed-phase liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (RP-LC/ESI-MS). The derivatization reaction was easily performed in one-pot reaction under
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
すべて表示