Merck
66490
Supelco
メチルシクロペンタン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CH3
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900214
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
624 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.35 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
密度
0.748 g/mL at 20 °C
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methylcyclopentane, a naphthene hydrocarbon, has a tertiary carbon atom and also has greater reactivity towards chemical agents like sulphuric acid, fuming nitric acid, etc.
アプリケーション
Methylcyclopentane was used to determine qualitative and quantitative interpretation of solvophobic effects in methyl cellosolve and propylene glycol, reading values of Gibbs free energy of solution and solvation.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
66490-5ML:
66490-VAR:
66490-50ML:
66490-BULK:
66490-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
United states government printing office
Bureau of Standards Journal of Research, 7, 800-800 (1932)
Thermodynamics of solvation in propylene glycol and methyl cellosolve.
Sedov, I. A., M. A. Stolov, and B. N. Solomonov.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 78, 32-36 (2014)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal