安全性情報
8.20789
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
for synthesis
別名:
Methylcyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
202-503-2
蒸気圧
150 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
315 °C
bp
72 °C/1013 mbar
mp
-142 °C
転移温度
flash point -17 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体