グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
545 °F
expl. lim.
6.7 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
300306-100ML:4548173936284
300306-BULK:
300306-2L:4548173936307
300306-6X1L:
300306-VAR:
300306-250ML:
300306-1L:4548173936291
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43