Merck
66294
Supelco
メチルシクロヘキサン
analytical standard
別名:
ヘキサヒドロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH3
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
505972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
545 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methylcyclohexane [MCH] is a clear organic flammable liquid, mostly used as a solvent. During the development of chemical kinetic mechanisms for other cycloalkanes, MCH is considered as reaction starting point.
アプリケーション
It has been used in a study to develop low temperature oxidation mechanism, merging with high temperature mechanism which simulates MCH ignition in a rapid compression kinetic machine.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66294-1ML:4548173945484
66294-VAR:
66294-5ML:4548173945491
66294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modeling and experimental investigation of methylcyclohexane ignition in a rapid compression machine.
Pitz, William J., et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31.1, 267-275 (2007)
Peter J. Wan, Phillip J. Wakelyn
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils, 95-95 (1997)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at
プロトコル
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43