安全性情報
436712
Supelco
Amberlyst® 36 Ion Exchange Resin
16-50 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
アンバーリスト®36, total pore volume 0.20 mL/g
フォーム
beads
クロスリンク
12 % cross-linked
含みます
51-57% Moisture content (H+ form)
組成
water, 55%
テクニック
LPLC: suitable
表面積
33 m2/g
Matrix
styrene divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
<0.425 mm (0.5% max)
0.600-0.850 mm (uniformity coefficient: <1.6)
>1.180 mm (4.0% max)
ポアサイズ
0.20 mL/g total pore volume
240 Å average pore diameter
キャパシティ
>1.95 eq/L exchange capacity
>5.40 meq/g exchange capacity
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
分離法
cation exchange
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
詳細
収縮率:
水からフェノール:45%
水から乾燥状態:54%
アプリケーション
  • 2-メチルフランおよびシクロヘキサノンを用いた再生可能ディーゼルおよびジェット燃料のアルカン類の合成:この研究では、Amberlyst® 36 を触媒として使用し、バイオマス由来の化合物から再生可能ディーゼルおよびジェット燃料を製造する方法を調査し、持続可能な燃料生産の可能性を強調しています(Sun et al., 2022)。
  • イオン交換樹脂を触媒とする酢酸とイソプロピルアルコールのエステル化に関する速度論的研究:この研究では、Amberlyst® 36 を触媒とするエステル化反応の速度論を調査し、さまざまな産業用途で使用されるエステルの製造における効率性と適用性に関する洞察を提供しています(Liu et al., 2019)。
  • Pt/C を用いた水素化脱酸素によるアップグレード処理中のチャーを低減し、燃料品質を向上させるための、バイオオイルのイオン交換樹脂による前処理:この論文では、持続可能な燃料の原料としてのバイオオイルの品質を高めるため、Amberlyst® 36 を前処理に使用することについて考察し、燃料精製プロセスに影響を与える不純物の除去における樹脂′の有効性を示しています(Oh et al., 2021)。
  • 固形酸と液体酸の同時使用による脂質抽出 Chlorella vulgaris の加水分解:この研究では、Amberlyst® 36 と他の酸を組み合わせて藻類由来の脂質を加水分解し、微細藻類からのバイオ燃料生産を促進する可能性を示しています(Seon et al., 2019)。
  • 固体および水溶性のブレンステッド酸を用いた、紙廃棄物のリグノセルロース繊維のレブリン酸に変換することによる高付加価値化:この研究では、紙廃棄物をレブリン酸のような価値の高い化学物質に変換する Amberlyst® 36 の役割が示され、廃棄物の価値向上と化学的リサイクルに貢献しています(Chen et al., 2018)。
法的情報
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436712-1KG:
436712-250G:
436712-BULK:
436712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1