Merck
I1006
Sigma-Aldrich
ビス(3-アミノプロピル)アミン
98%
別名:
BAPA, 3,3′-イミノジプロピルアミン, 3,3′-ジアミノジプロピルアミン, N-(3-アミノプロピル)-1,3-プロパンジアミン, ジプロピレントリアミン, ノルスペルミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2CH2CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
131.22
Beilstein:
1071254
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
151 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCNCCCN
InChI
1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2
InChI Key
OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Odc1(18263)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビス(3-アミノプロピル)アミン(BAPA)は、次の用途で使用されます:
  • 生物医学的利用の可能性が期待されるキトサンベースのヒドロゲルの合成
  • さらに修飾するための末端−NH2 基を生成する、ナノ粒子の官能基化
  • 水分散性ポリウレタンの合成のための内部分散剤として
  • 光磁気配位ポリマーである[Cu(bapa)]2[Mo(CN)8]·7H2Oを調製するための配位子として
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
thymus
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F - closed cup
引火点(℃)
117 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I1006-5G-A:
I1006-100G-A:
I1006-500G-A:
I1006-VAR-A:
I1006-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isocyanate-Free Approach to Water-Borne Polyurea Dispersions and Coatings.
Ma S, et al.
ChemSusChem, 11(1), 149-158 (2018)
Photo-induced magnetic properties of the [CuII(bapa)]2[MoIV(CN) 8]?7H2O molecular ribbon.
Stefanczyk O, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(33), 8712-8719 (2015)
Palladium nanoparticles immobilized on EDTA-modified Fe3O4@ SiO2 nanospheres as an efficient and magnetically separable catalyst for Suzuki and Sonogashira cross-coupling reactions.
Esmaeilpour M, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(4), e4302-e4302 (2018)
A simple strategy for robust preparation and characterisation of hydrogels derived from chitosan and amino functional monomers for biomedical applications
Khan F, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 6(31), 5115-5129 (2018)
Ece Karatan et al.
Journal of bacteriology, 187(21), 7434-7443 (2005-10-21)
Vibrio cholerae is both an environmental bacterium and a human intestinal pathogen. The attachment of bacteria to surfaces in biofilms is thought to be an important feature of the survival of this bacterium both in the environment and within the