Merck
239399
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane
technical grade, 94%
別名:
3,3′-Ethylenediiminodipropylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
174.29
Beilstein:
2203748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
94%
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCNCCNCCCN
InChI
1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2
InChI Key
RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The condensation reaction of 1,2-bis(3-aminopropylamino)ethane [3,3′-ethylenediiminodipropylamine] with 4,6-dibenzofurandicarbaldehyde was studied.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
239399-100ML:
239399-1L:
239399-VAR:
239399-BULK:
239399-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New dioxadiaza-, trioxadiaza-and hexaaza-macrocycles containing dibenzofuran units.
Tetrahedron, 62(36), 8550-8558 (2006)
David R Goode et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2346-2349 (2008-03-28)
It is recognized that high-throughput enzyme inhibition screens often return nonspecific inhibitors as "hits". Recently, high-throughput screens for enzyme activators have led to the identification of several compounds with novel and potent biological activity. Here, we show that enzyme activation