Merck
429406
Sigma-Aldrich
塩化セリウム(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
別名:
三塩化セリウム, 塩化セリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CeCl3
CAS番号:
分子量:
246.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
848 °C (lit.)
密度
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化セリウム(III)は、各種化学変換に高い位置選択性および化学選択性を与える、無毒で耐水性のルイス酸触媒です。C-C結合形成、遷移金属触媒による脱水素化、C-O二重結合の還元など、多くの有機合成反応において、環境に優しい酸性促進剤として広く使用されています。
アプリケーション
  • The role of dynamic ligand exchange in the oxidation chemistry of cerium (III):この研究では、酸化反応において塩化セリウム(III)を使用して、さまざまな化学変換におけるその可能性を理解するため、セリウムの酸化還元化学を探索しています(JR Robinson et al., 2016)。
  • Photocatalytic C- C bond cleavage and amination of cycloalkanols by cerium (III) chloride complex:C-C結合開裂およびアミノ化に使用される塩化セリウム(III)錯体の光触媒特性を調べて、有機合成におけるその可能性に注目しています(JJ Guo et al., 2016)。
  • Dehydration, hydrolysis and oxidation of cerium chloride heptahydrate in air atmosphere:さまざまな条件下の塩化セリウム(III)の水和形態の挙動を調べて、その安定性および反応性の理解に貢献しています(S Xue et al., 2017)。
その他情報
アンプルを開封するためにガラスカッターが必要です。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
429406-5G:
429406-25G-PW:
429406-BULK:
429406-VAR:
429406-25G:
429406-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Applications of CeCl3 as an Environmental Friendly Promoter in Organic Chemistry
Giuseppe Bartoli, et al.
Chemical Reviews, 110, 6104-6143 (2010)
The use of anhydrous CeCl3 as a catalyst for the synthesis of 3-sulfenyl indoles
Claudio C. Silveira, et al.
Tetrahedron Letters, 51, 2014-2016 (2010)
Xiao, Z. Timberlake, J.W.
Tetrahedron, 54, 4211-4211 (1998)
Florian J Wegehaupt et al.
Archives of oral biology, 55(6), 441-446 (2010-04-20)
To investigate the effect of cerium chloride, cerium chloride/fluoride and fluoride application on calcium release during erosion of treated dentine. Forty dentine samples were prepared from human premolars and randomly assigned to four groups (1-4). Samples were treated twice a
Haiquan Zhao et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 62(1), 154-164 (2011-04-20)
Cerium has been demonstrated to damage liver of mice, but very little is known about the molecular mechanisms underlying the mouse liver apoptosis. In order to understand the liver injury induced by intragastric administration of cerium chloride (CeCl3) for 60
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.