グレード
for synthesis
synthesis grade
製品種目
AnhydroBeads™
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
密度
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449830-VAR:
449830-25G-PW:
449830-BULK:
449830-5G-PW:
449830-25G:
449830-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.