アプリケーション
- Gd金属ナノ粒子を合成するための前駆体として。
- 光学イメージングや磁気共鳴画像法で使用される造影剤としてのCdSeナノ粒子を作製するためのドーパントとして。
- 酸素検知用Gd-Hematoporphyrin monomethyl ether(HMME)蛍光体の作製。
- 光磁気装置用の、表面プラズマ化学蒸着(SPCVD)による放射線誘起発光シリカ光ファイバーの作製。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439770-5G-PW:
439770-25G-PW:
439770-25G:
439770-BULK:
439770-5G:
439770-VAR:
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.