アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
80-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C12H30N3P/c1-7-13(8-2)16(14(9-3)10-4)15(11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI Key
FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 種々の1-アルキルイサチンと反応させ、脱酸素反応を介して合成する1,1-′-ジアルキルイソインジゴ誘導体。
- イサチンならびに一級および二級アミンで処理して合成する1-アミノメチルイサチン。
フラーレンC60を用いて行う一部の環状α-ジケトンの脱酸素にも使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253189-VAR:
253189-25G:
253189-BULK:
253189-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック