グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
crystals
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
密度
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
22300-VAR:
22300-100G:
22300-500G:
22300-BULK:
試験成績書(COA)