Merck
494615
Sigma-Aldrich
ピペリジン、ポリマー結合
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
(ピペリジノメチル)ポリスチレン, 1-ベンジルピペリジン, ポリマー担持, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, ピペリジノメチル化, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, ピペリジノメチル化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
3.0-4.0 mmol/g loading
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
494615-5G:
494615-BULK:
494615-100G:
494615-25G:
494615-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)