Merck
538736
Sigma-Aldrich
ジイソプロピラミン, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
`Hünig塩基′, ポリスチレン担持, ジイソプロピルアミノメチル-ポリスチレン, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, ジイソプロピルアミノメチル化, ベンジルジイソプロピルアミン, ポリマー担持, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, ジイソプロピルアミノメチル化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
2.0-3.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
InChI Key
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリマーに結合したイソシアン酸塩とともに使用してアミンを捕捉します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
538736-BULK:
538736-25G:
538736-VAR:
538736-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
538736-25G4061833398906
538736-5G4061833373255