39205
Dimethylaminomethyl-polystyrene
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
別名:
Benzyldimethylamine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, dimethylaminomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, dimethylaminomethylated
About This Item
おすすめの製品
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
3-4 mmol/g base loading
不純物
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
Matrix
crosslinked with 2% DVB
粒径
200-400 mesh
SMILES記法
[X]C(CC(CC(C[X])c3ccc(cc3)CN(C)C)c2ccc(cc2)CN(C)C)c1ccc(cc1)CN(C)C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39205-VAR:
39205-25G:
39205-5G:
39205-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)