Merck
664863
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ブロモ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2N)C6H3(Br)CO2H
CAS番号:
分子量:
216.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
230-234 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664863-VAR:
664863-1G:
664863-BULK:
664863-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)