Merck
254770
Sigma-Aldrich
エチルキサントゲン酸カリウム
96%
別名:
O-エチルキサンチン酸 カリウム塩, O-エチルジチオ炭酸カリウム, KEX, キサントゲン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCSSK
CAS番号:
分子量:
160.30
Beilstein:
3596974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
SMILES記法
[K+].CCOC([S-])=S
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
エチルキサントゲン酸カリウムは、以下のことに使用されています:
  • リガンドフリー条件下で再利用可能なCuOナノ粒子を使用した、クロスカップリング反応を介した非対称硫化物の合成
  • 前処理したポリエステル織布上への、コロイド色素Disperse Blue 3の吸着を調べるための界面活性剤
  • 準化学量論的放射化学法による、水サンプル中のマイクログラムレベルのカドミウムの測定
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F
引火点(℃)
96 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
254770-BULK:
254770-500G:
254770-VAR:
254770-100G:
254770-25KG:
254770-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Gottofrey et al.
Pharmacology & toxicology, 63(1), 46-51 (1988-07-01)
Brown trouts, Salmo trutta, were exposed to water containing 0.1 or 10 micrograms/l of 63Ni2+, alone or with potassium ethylxanthate or sodium diethyldithiocarbamate. After one and three weeks the accumulation and disposition of the 63Ni2+ in the fish were examined
Yi-Kuo Chang et al.
Journal of hazardous materials, 94(1), 89-99 (2002-07-27)
Although, the xanthate process has been shown to be an effective method for heavy metal removal from contaminated water, a heavy metal contaminated residual sludge is produced by the treatment process and the metal-xanthate sludge must be handled in accordance
M Espinosa-Jiménez et al.
Journal of colloid and interface science, 265(2), 227-233 (2003-09-10)
Data are presented on the adsorption of the colloidal dye Disperse Blue 3 onto polyester fabric (Dacron 54, Stile 777), the fabric being pretreated with different amounts of the surfactant potassium ethyl xanthogenate (PEX). This study has been made by
D J C Prasad et al.
Organic letters, 13(5), 1008-1011 (2011-01-29)
An efficient Cu-catalyzed one-pot approach for the synthesis of unsymmetrical diaryl thioethers using potassium ethyl xanthogenate as a thiol surrogate is developed. This new protocol avoids usage of intricate thiols and makes use of its easily available xanthate as a
Amiel Boullemant et al.
Environmental science & technology, 43(9), 3308-3314 (2009-06-19)
Cadmium forms neutral, lipophilic Cd(L)2(0) complexes with diethyldithiocarbamate (DDC) and with ethylxanthate (XANT). Uptake of these complexes bythree unicellularfreshwater green algae (Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella fusca, and Pseudokirchneriella subcapitata) was determined at two pH values (7.0 and 5.5) and compared to