Merck
419443
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-メチル安息香酸
99%
別名:
5-メチルアントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
1101527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Amino-5-methylbenzoic acid also known as 5-methylanthranilic acid, is often used in the solution-phase peptide synthesis.
アプリケーション
2-Amino-5-methylbenzoic acid can be used to synthesize quinazolinedione.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
419443-5G:
419443-BULK:
419443-25G:
419443-VAR:
419443-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
João Daniel Santos Fernandes et al.
PloS one, 10(7), e0132369-e0132369 (2015-07-15)
Metabolic diversity is an important factor during microbial adaptation to different environments. Among metabolic processes, amino acid biosynthesis has been demonstrated to be relevant for survival for many microbial pathogens, whereas the association between pathogenesis and amino acid uptake and