Merck
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
別名:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
220.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder or solid
SMILES記法
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI Key
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900994-BULK:
900994-VAR:
900994-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)